Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para cultivos
736.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme.
- Disponible con borde con reborde o cuello recto para casquetes metálicos
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Descripción | Cuello recto para tapones metálicos |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de medios de cultivo y cultivación; Preparación de cultivos; Cultivo líquido |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 105 mm |