Learn More
Fisherbrand™ Matraces de cultivo
Cultive sus tejidos con el matraz de cultivo celular Erlenmeyer de vidrio Fisherbrand™ con cuello acanalado. Se ha diseñado para mantener la uniformidad, la salud celular y la reproducibilidad con la superficie y las opciones auxiliares que busca en un matraz de cultivo de tejidos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Descripción
- Cuello acanalado
- Para células adherentes o en suspensión
- El tapón de 1/3 de vuelta permite el manejo con una mano
Especificaciones
250 mL | |
Acanalado | |
85 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Cónico |