Learn More
DWK Life Sciences Matraz de cultivo DURAN™, tipo Roux, cuello redondo
Gracias a su forma plana, la columna de cultivo se almacena tumbada después de Roux y, por tanto, permite una superficie de crecimiento relativamente grande.
Marca: DWK Life Sciences 215415801
598.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.40000kg
Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los matraces de cultivo tienen grandes superficies de fondo. Deben ser lo más planas posible para que el grosor de la capa del medio sea uniformemente alto.
- Debido a la superficie plana y grande del suelo, la capa cubierta de microorganismos puede crecer de forma uniforme
- La gran superficie líquida asegura una mejor aireación y, por tanto, un crecimiento más rápido de los microorganismos
Especificaciones
1200 mL | |
Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido | |
Sí |
Vidrio de borosilicato 3,3 | |
10/Paq. |