Learn More
Invitrogen™ Human CUEDC2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0740
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15318960
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CUEDC2 Synthetic Peptide, PEP-0740, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 19 amino acids near the carboxy terminus of human CUEDC2.PEP-0740 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20620.
Especificaciones
Especificaciones
79004
purified
Human CUEDC2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9H467
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
CUEDC2
0.02% sodium azide
50 μg
PBS