Learn More
Sartorius™ Balanza de precisión de la serie Cubis™, modelo MSU623S
Puede elegir entre miles de opciones para configurar esta balanza para adaptarse a las necesidades individuales y obtener la solución óptima para su integración en el proceso de pesaje. Las balanzas de precisión Sartorius™ Cubis™ Series MSU623S Model se pueden integrar perfectamente en sus flujos de trabajo individuales.
4018.00€ - 7628.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO; FDA/USP; GxP; Verified |
---|---|
Tipo de conexión | RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS |
Tipo de pantalla | High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom |
Para utilizar con (aplicación) | Cubis™ now covers the entire range from the |
Clasificación IP | IP 54 |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11838511
|
Sartorius™
MSU1202S-0CE-D0 |
MSU1202S | 1.2 kg | 10 mg | 0.8 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11808511
|
Sartorius™
MSU6202P-0CE-D0 |
MSU6202P | 1.5, 3, 6.2 kg | 10, 20, 50 mg | 1 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11828511
|
Sartorius™
MSU2202S-0CE-D0 |
MSU2202S | 2.2 kg | 10 mg | 0.8 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11868501
|
Sartorius™
MSU5201S-0CE-D0 |
MSU5201S | 5.2 kg | 10 mg | 0.8 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10565200
|
Sartorius™
MSU4202S-0CE-D0 |
MSU4202S | 4.2 kg | 10 mg | 0.8 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11878501
|
Sartorius™
MSU10202S-0CE-D0 |
MSU10202S | 10.2 kg | 10 mg | 1 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11848501
|
Sartorius™
MSU12201S-0CE-D0 |
MSU12201S | 12.2 kg | 100 mg | 0.8 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11898501
|
Sartorius™
MSU6202S-0CE-D0 |
MSU6202S | 6.2 kg | 10 mg | 1 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11858501
|
Sartorius™
MSU8201S-0CE-D0 |
MSU8201S | 6.2 kg | 100 mg | 0.8 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11888501
|
Sartorius™
MSU8202S-0CE-D0 |
MSU8202S | 8.2 kg | 10 mg | 1 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
La unidad de control y visualización MSE ofrece funciones de pesaje sencillas, al mismo tiempo que garantiza un rendimiento de nivel superior y una facilidad de uso máxima. La pantalla LCD de alto contraste retroiluminada, la guía de usuario en lenguaje sencillo y las teclas de acción precisa lógicamente dispuestas forman la base ideal para operadores que desean el nivel máximo posible de precisión de pesaje. No requieren capacidades complejas para los procesos de pesaje o la administración de datos. Suministro eléctrico de 100 V a 240 V, 50/60 Hz, adaptador de CA.- Unidad de control y visualización extraíble
- Soporte básico para su uso en sistemas QM
- ISOCAL: Función de ajuste de calibración completamente automática
- La documentación cumple con GLP
- Software de programa de aplicaciones de laboratorio estándar
Especificaciones
ISO; FDA/USP; GxP; Verified | |
High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom | |
IP 54 | |
Square | |
Precision Balance | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS | |
Cubis™ now covers the entire range from the | |
Assisted | |
5°C to 40°C | |
191 x 193 x 172 mm | |
206 mm | |
172 mm | |
206 mm | |
100/240 V | |
1 A |