Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSU Analytical Balances
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features to provide a classic and universal weighing solution. Sartorius™ Cubis™ MSU Analytical Balances offers enhanced safety and reliability features, with a readability of 0.1mg.
7318.00€ - 8928.00€
Especificaciones
Requisitos eléctricos 100/240V, 50/60Hz, 1A, 7w, 15VDC ± 5%
Tipo de conexión RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Tipo de pantalla High-resolution black-and-white, 5.7 in. Monochrom
Nivelación Assisted
Tiempo de estabilización <1 sec.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Número de Capacidad Legibilidad Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de Capacidad Legibilidad Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10729335 Ver productos accesorios Ver documentos Sartorius™
MSU324S-000-DU
MSU324S 320g 0.1 mg Manual Analytic Draft Shield 8670.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11818521 Ver productos accesorios Ver documentos Sartorius™
MSU324S-0CE-DU
MSU324S 320g 0.1 mg Manual Analytic Draft Shield and Certification 8928.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11848521 Ver productos accesorios Ver documentos Sartorius™
MSU124S-0CE-DU
MSU124S 120 g 0.1 mg Manual Analytic Draft Shield and Certification 7318.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11828521 Ver productos accesorios Ver documentos Sartorius™
MSU224S-0CE-DU
MSU224S 220 g 0.1 mg Manual Analytic Draft Shield and Certification 7748.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10587025 Ver productos accesorios Ver documentos Sartorius™
MSU324P-000-DU
MSU324P 80 / 160 / 320 g 0.1 / 0.2 / 0.5 mg Manual Analytic Draft Shield 7450.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11838521 Ver productos accesorios Ver documentos Sartorius™
MSU324P-0CE-DU
MSU324P 80 / 160 / 320 g 0.1 / 0.2 / 0.5 mg Manual Analytic Draft Shield and Certification 7708.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The MSU display and control unit has a classic style and universal applicability. The high resolution black and white graphical display is generously proportioned and its keys feature precise action. Communication ensured by three data interfaces included as standard equipment: Ethernet with implemented Web services, USB PC interface and a RS-232C interface for Sartorius accessories/printers. Optional interfaces include Bluetooth™, 9-pin RS232C PC and PS/2 interfaces. The built-in SD card reader can be used to transfer weighing data, user profiles, task configurations and settings from one balance to another or to a PC. Electrical supply 100-240V, 50/60Hz, a. c. adapter.
  • Tiltable and removable display and control unit
  • Compensates for eccentric/off centre loading error
  • Motorised draft shield
  • Password protected
  • Audit trail function
  • GLP compliant
  • Optional motorised levelling function
  • Mass unit conversion
  • Time controlled functions
  • Second tare memory
Especificaciones
Especificaciones
100/240V, 50/60Hz, 1A, 7w, 15VDC ± 5%
High-resolution black-and-white, 5.7 in. Monochrom
<1 sec.
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Assisted