Learn More
Sartorius™ Balanza de precisión de la serie Cubis™, modelo MSU1203S
Puede elegir entre miles de opciones para configurar esta balanza para adaptarse a las necesidades individuales y obtener la solución óptima para su integración en el proceso de pesaje. Las balanzas de precisión Sartorius™ Cubis™ Series MSU1203S Model se pueden integrar perfectamente en sus flujos de trabajo individuales.
Marca: Sartorius™ MSE1203S-000-DE
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
La unidad de control y visualización MSU tiene un diseño de estilo clásico y una aplicabilidad universal. La pantalla gráfica en blanco y negro de alta resolución tiene unas grandes proporciones y sus teclas presentan una acción precisa. La comunicación se garantiza mediante tres interfaces de datos incluidas como equipo de serie: Ethernet con servicios web implementados, interfaz de PC USB y una interfaz RS-232C para impresoras/accesorios Sartorius. Las interfaces opcionales incluyen Bluetooth™, interfaz de PC RS232C de 9 clavijas e interfaz PS/2. Se puede utilizar el lector de tarjetas SD integrado para transferir datos de pesaje, perfiles de usuario, configuraciones de tareas y ajustes de una balanza a otra o a un PC. Suministro eléctrico de 100 V a 240 V, 50/60 Hz, adaptador de CA.- Unidad de control y visualización inclinable y extraíble
- Compensa el error de carga excéntrica/descentrada
- Cortavientos motorizado
- Protección con contraseña
- Función de seguimiento de auditoría
- Conformidad con GLP
- Función de nivelación motorizada opcional
- Conversión de unidades de masa
- Funciones controladas por tiempo
- Segunda memoria de tara
Especificaciones
ISO, FDA/USP, GxP | |
2 mg | |
Pantalla gráfica monocroma de alta resolución en blanco y negro y 5.7 pulg | |
Kilogramos | |
Cortavientos manual | |
Asistida | |
≤ 1.5 s | |
MSU1203S | |
≤ 0.7 mg | |
De 5 a 40 °C | |
Balanzas de precisión | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 w, 15 V CC ± 5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 de 25 clavijas/Bluetooth/RS-232 de 9 clavijas, incl. puerto PS/2 | |
1.2 kg | |
1 mg | |
Ahora Cubis™ cubre toda la gama desde laboratorios de control de calidad e investigación hasta laboratorios para el desarrollo de procesos y áreas de compuestos | |
54 | |
≤± 2 mg | |
1 g | |
Cuadrado | |
≤ 1 s | |
500 g | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |