Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSE224S Model Analytical Balance
Marca:  Sartorius™ MSE224S-0CE-DU
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 11868581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
ISO; FDA/USP; GxP; Verified
0.2 mg
LCD, Black and White
Cubis™ now covers the entire range from the
IP 54
≤±0.2 mg
100 mg
Square
<1 sec.
100 g
Milligram
193 mm
261 mm
191 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 w
50/60 Hz
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
220 g
0.1 mg
Manual Analytic Draft Shield and Certification
Assisted
<3 sec.
MSE224S
0.07 mg
5°C to 40°C
Analytical Balance
191 x 193 x 261 mm
85 mm
261 mm
85 mm
100/240 V
1 A
Certificados
Ver productos accesorios