Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSE2202S Model Precision Balances
Pure and Simple Weighing
Marca:  Sartorius™ MSE2202S-1CE-D0
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 12356803
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
ISO; FDA/USP; GxP; Verified
20 mg
LCD, Black and White
Kilograms
Certification
Automatic
≤1 sec.
MSE2202S
≤0.8 sec.
1000 g
191 x 193 x 172 mm
206 mm
172 mm
206 mm
100/240 V
1 A
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
2.2 kg
10 mg
Cubis™ now covers the entire range from the
IP 54
≤±20 mg
10 g
≤±7 mg
5°C to 40°C
Precision Balance
193 mm
172 mm
191 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 w
50/60 Hz