Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSA124S Model Analytical Balances
Top-of-the-line technology and information design
Marca:  Sartorius™ MSA124S-0CE-DU
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11808471
  • 8158.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Analytical Balances
0.2mg
191mm
0.1 mg
50/60Hz
261mm
<3 sec.
≤1 sec.
5 to 40°C
7w
100/240V, 50/60Hz, 1A, 7w, 15VDC ± 5%
–120g
191 x 193 x 261mm
261mm
MSA124S
193mm
1 A
ISO; FDA/USP; GxP; Verified
85mm
High-resolution color TFT for high-contrast displa
Manual Analytic Draft Shield and Certification
Assisted
100mg
50g
100/240V
85mm
Milligram
50 to 80% RH
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
≤±0.2mg
≤±0.1mg
Videos
Documentos
Ver productos accesorios