Learn More
Sartorius™ Cubis™ Precision Balance
Designed for weighing with maximum accuracy, without complex workflows.
Marca:  Sartorius™ MSE3203S-000-DE
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Código de producto. 15363745
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Large, high-contrast LCD
  • Simple menu guidance with short-text prompts
  • Clear structured keys
Especificaciones
Especificaciones
Precision Balance
1 mg
1 g
140 mm
Large, High Contrast LCD
±5 mg
140 mm