Learn More
Sartorius™ Cubis™ Non Plus Ultra Analytical Balance
Designed for complex applications with operating convenience and quality display.
Marca:  Sartorius™ MSA224S-1CE-DI
Detalles adicionales : Peso : 6.80000kg
Código de producto. 15410563
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Touch screen with high-resolution color TFT
  • Q-Apps customized to individual workflows
  • Automatic draft shield with ionizer
Especificaciones
Especificaciones
High-res Color TFT Touchscreen
0.1 mg
100 mg
Analytical Balance