missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Cubis™ Balanza semimicro MCA 225P con certificado de homologación CE (solo Francia)

Código de producto. 18078154 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Configuración QP1
Configuración de HWL
Configuración de QP99
Configuración de la HWL de QP1
Configuración de la HWL de QP99
Configuración estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
18078154 Configuración de la HWL de QP1 cada uno
18007944 Configuración de HWL cada uno
18068264 Configuración estándar cada uno
18077704 Configuración de QP99 cada uno
18037554 Configuración QP1 cada uno
18018034 Configuración de la HWL de QP99 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18078154 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor MCA225P3CFRD QP1 HWL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El Cubis™ La gama II de balanzas semimicro con una carga máxima entre 120 g y 220 g y una legibilidad entre 0,005 mg y 0,01 mg proporcionan la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones.

Rendimiento de pesaje superior

Se garantizan tiempos de medición rápidos y resultados de pesaje precisos gracias al sistema de pesaje monolítico de próxima generación y a la solución de ingeniería que compensa los cambios ambientales.

No más problemas con las muestras cargadas

Los protectores de aire de vidrio recubiertos con una capa conductora evitan los efectos electrostáticos externos y el ionizador incorporado elimina eficazmente las cargas electrostáticas de las muestras.

Guía del proceso de limpieza

El proceso intuitivo para la limpieza diaria y avanzada ahora está disponible en todos Cubis™ II. MCA. La aplicación de limpieza QApp proporciona orientación visual, información sobre la compatibilidad química y seguimiento electrónico de estos eventos.

Capacidad de actualización del hardware

Las características del hardware como la función de protección contra corrientes de aire motorizada o el ionizador incorporado se pueden activar después de la compra. Se encuentra disponible como accesorio de montaje rápido un protector interior automatizado que se recomienda utilizar en condiciones ambientales difíciles (por ejemplo, en entornos con corrientes de aire).

Cumplimiento e integridad de los datos

La integridad de los datos de extremo a extremo, los controles técnicos para el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, el registro de auditoría integrado y la gestión de usuarios de última generación garantizan que los laboratorios puedan cumplir con los requisitos reglamentarios. Estas funciones están disponibles directamente en el Cubis™ Balanzas II, sin necesidad de software adicional.

Gestión de flotas de Balances

Ingenix Suite es una solución flexible y abierta que funciona con o sin un sistema ELN/LIM. Ofrece conexiones ilimitadas para administrar fácilmente toda la Cubis™ II El laboratorio MCA equilibra la flota en todos los laboratorios dentro de la misma red.

Facilidad de uso

La función de enseñanza con capacidad de aprendizaje del protector contra corrientes de aire motorizado, flujos de trabajo guiados para muchas aplicaciones diferentes (QApps), nivelación motorizada automatizada y ajuste interno automático (isoCAL ) ayudan a que la balanza se maneje de forma fácil y sin errores.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Certificado de homologación de tipo CE solo para Francia
Capacidad 220 g, 120 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 0.1 mg, 0.01 mg
Modelo Configuración de la HWL de QP1
Tiempo de estabilización 1.5 s
Tipo Balanza semimicro
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 301 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.