Learn More
Thermo Scientific™ CTX IV (6-12)
For cellular and molecular biology applications
250.00€ - 327.00€
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 899.15
Tipo de producto CTX IV (6-12)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15497329
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66101.#0
5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15407339
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66101.MA
10 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
Solid
CTX IV (6-12)
Leu-Ile-Pro-Pro-Phe-Trp-Lys-NH2
-30°C to -10°C
899.15
RUO - research use only
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only