Learn More
Abnova™ CTSO (Human) Recombinant Protein
Human CTSO full-length ORF ( AAH49206, 24 a.a. - 321 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH49206 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1519 |
Nombre | cathepsin O |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16193761
|
Abnova™
H00001519-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16103771
|
Abnova™
H00001519-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: DSRAPFTPTWPRSREREAAAFRESLNRHRYLNSLFPSENSTAFYGINQFSYLFPEEFKAIYLRSKPSKFPRYSAEVHMSIPNVSLPLRFDWRDKQVVTQVRNQQMCGGCWAFSVVGAVESAYAIKGKPLEDLSVQQVIDCSYNNYGCNGGSTLNALNWLNKMQVKLVKDSEYPFKAQNGLCHYFSGSHSGFSIKGYSAYDFSDQEDEMAKALLTFGPLVVIVDAVSWQDYLGGIIQHHCSSGEANHAVLITGFDKTGSTPYWIVRNSWGSSWGVDGYAHVKMGSNVCGIADSVSSIFV
Especificaciones
AAH49206 | |
cathepsin O | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CTSO1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1519 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CTSO | |
GST |