Learn More
CTDSP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CTDSP1 |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827683
|
Proteintech
10952-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817683
|
Proteintech
10952-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CTDSP1 is a class 2C phosphatase with activity dependent on the conserved DxD motif. Expression of CTDSP1 inhibited activated transcription from several promoter-reporter gene constructs, but expression of a mutant lacking phosphatase activity enhanced transcription. Neuronal gene transcription is repressed in nonneuronal cells by the repressor element-1 (RE1)-silencing transcription factor/neuron-restrictive silencer factor (REST/NRSF; 600571) complex. REST/NRSF recruits SCPs to neuronal genes that contain RE1 elements, leading to neuronal gene silencing in nonneuronal cells. Phosphatase-inactive forms of SCP interfere with REST/NRSF function and promote neuronal differentiation of P19 stem cells. Likewise, small interfering RNA directed to the single Drosophila SCP unmasks neuronal gene expression in S2 cells. Thus, SCP activity is an evolutionarily conserved transcriptional regulator that acts globally to silence neuronal genes.Especificaciones
CTDSP1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P58466, Q9GZU7 | |
227292, 363249, 58190 | |
CTDSP1 Fusion Protein Ag1410 | |
Primary | |
-20°C | |
CTDSP1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CTDSP1, NIF3, NLI IF, NLI interacting factor 3, NLIIF, SCP1, Small CTD phosphatase 1 | |
Ctdsp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |