missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTAGE6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17438-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817334

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CTAGE6
Polyclonal
Unconjugated
CTAGE6
cTAGE family member 6, CTAGE family, member 6, CTAGE6, CTAGE6P, Putative protein cTAGE 6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
340307
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86UF2
CTAGE6
CTAGE6 Fusion Protein Ag11511
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales