Learn More
CSRP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CSRP3 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897283
|
Proteintech
10721-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16887283
|
Proteintech
10721-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cysteine and glycine-rich protein 3 (CSRP3) is a member of the CSRP family of genes encoding a group of LIM domain proteins, which may be involved in regulatory processes important for development and cellular differentiation. The LIM/double zinc-finger motif found in CRP3 is found in a group of proteins with critical functions in gene regulation, cell growth, and somatic differentiation. Very strongly similar to rat MLP; contains zinc-finger LIM domains. Other genes in the family include CSRP1 and CSRP2.Especificaciones
CSRP3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P50461, P50462, P50463 | |
117505, 13009, 8048 | |
CSRP3 Fusion Protein Ag1136 | |
Primary | |
-20°C | |
CSRP3 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Cardiac LIM protein, CLP, CMD1M, CMH12, CRP3, CSRP3, Cysteine rich protein 3, LIM domain protein, cardiac, LMO4, MLP, Muscle LIM protein | |
CSRP3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |