Learn More
Abnova™ CSRP2 (Human) Recombinant Protein
Human CSRP2 full-length ORF ( AAH00992, 1 a.a. - 193 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001466-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103651
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MPVWGGGNKCGACGRTVYHAEEVQCDGRSFHRCCFLCMVCRKNLDSTTVAIHDEEIYCKSCYGKKYGPKGYGYGQGAGTLNMDRGERLGIKPESVQPHRPTTNPNTSKFAQKYGGAEKCSRCGDSVYAAEKIIGAGKPWHKNCFRCAKCGKSLESTTLTEKEGEIYCKGCYAKNFGPKGFGYGQGAGALVHAQ
Especificaciones
Especificaciones
AAH00992
cysteine and glycine-rich protein 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CSRP2
GST
1466
Wheat germ expression system
25 μg
CRP2, LMO5, SmLIM
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer