Learn More
Invitrogen™ CSNK2A2 (CK2 α 2) Recombinant Human Protein
Casein kinase II is a protein serine/threonine kinase that is thought to be present in all eukarotic cells, implying that it has fundamental cellular functions.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001887
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 69.2kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15478463
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR6299B
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10609444
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3993
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The CSNK2A2 holoenzyme is a tetramer containing 2 alpha or alpha-prime subunits (or one of each) and 2 beta subunits. The function of beta subunits is unknown and the alpha subunit is the catalytic unit.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001887
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CK2 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
69.2kDa
RUO - research use only
CSNK2A2 (CK2 α 2)
Human
GST Tag
Frozen