Learn More
CSNK2A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CSNK2A1
Concentración 0.62 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16827753
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10992-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16817753
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10992-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Catalytic subunit of a constitutively active serine/threonine-protein kinase complex that phosphorylates a large number of substrates containing acidic residues C-terminal to the phosphorylated serine or threonine. Regulates numerous cellular processes, such as cell cycle progression, apoptosis and transcription, as well as viral infection. May act as a regulatory node which integrates and coordinates numerous signals leading to an appropriate cellular response. During mitosis, functions as a component of the p53/TP53-dependent spindle assembly checkpoint (SAC) that maintains cyclin-B-CDK1 activity and G2 arrest in response to spindle damage.
Especificaciones
Especificaciones
CSNK2A1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P19139, P68400, Q60737
116549, 12995, 1457
CSNK2A1 Fusion Protein Ag1452
Primary
-20°C
CSNK2A1
0.62 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Casein kinase II subunit alpha, CK II alpha, CK2a, CK2A1, CK2 alpha, CKII, CSNK2A1
Csnk2a1
IgG
Antigen Affinity Chromatography