Learn More
CSNK1G3 (CK1 γ 3) Recombinant Human Protein
CSNK1G3 (CK1 γ 3) Recombinant Human Protein
634.00€ - 1826.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004375, R174G |
---|---|
Concentración | 0.36mg/mL |
Peso molecular | 78.9kDa |
Nombre | CSNK1G3 (CK1 γ 3) Recombinant Human Protein |
Requisitos de almacenamiento | –80°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11503577
|
Invitrogen
PV3838 |
10μg |
634.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15485030
|
Invitrogen
PR7474A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The casein kinase I (CKI) gene family encodes serine⁄threonine kinases that preferentially phosphorylate acidic substrates. CKI proteins are monomeric and range from 25 to 55 kD. They are ubiquitous, being found in the nuclei, cytoplasm, and membrane fractions of eukaryotic cellsEspecificaciones
NP_004375, R174G | |
78.9kDa | |
–80°C | |
1 Each | |
CSNK1G3 (CK1 γ 3) Recombinant Human Protein | |
160nmoles of phosphate transferred to Casein Kinase 1 peptide substrate (RRKDLHDDEEDEAMSITA) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 3.33μg/mL | |
GST Tag | |
80% by SDS-PAGE |
0.36mg/mL | |
CSNK1G3 (CK1 γ 3) Recombinant Human Protein | |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures | |
CSNK1G3 (CK1 γ 3) | |
CSNK1G3 (CK1 γ 3) Recombinant Human Protein | |
Human | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.