Learn More
CSN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CSN3
Concentración 0.22 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815494
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16032-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16805494
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16032-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Kappa-casein stabilizes micelle formation, preventing casein precipitation in milk.
Especificaciones
Especificaciones
CSN3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P07498
1448
CSN3 Fusion Protein Ag8901
Primary
-20°C
CSN3
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
casein kappa, CASK, CSN10, CSN3, CSNK, Kappa casein, KCA
CSN3
IgG
Antigen Affinity Chromatography