Learn More
CSN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16032-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815494
  • 109.00€ / 20 microlitros
Envío estimado: 02-11-2021
Descripción
Descripción
Kappa-casein stabilizes micelle formation, preventing casein precipitation in milk.
Especificaciones
Especificaciones
CSN3
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P07498
casein kappa, CASK, CSN10, CSN3, CSNK, Kappa casein, KCA
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
1448
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
CSN3
Liquid
CSN3
CSN3 Fusion Protein Ag8901
Antigen Affinity Chromatography