Learn More
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer Fitting with Male Lueur Lock x 1/8 in. Hose Barb
Available in 6 colors for quick and easy identification: berry, rose, yellow, lime, violet and orange
Marca: Cole-Parmer™ 45520-03
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Hecho de poliolefina, una alternativa de policarbonato transparente que no contiene bisfenol-A (BPA).
- Resistencia química superior en comparación con el policarbonato.
- Esterilice mediante autoclave, irradiación gamma u óxido de etileno.
- Cumple con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Sin ingredientes de origen animal.
- Disponibles en packs de 25.
Especificaciones
Accesorio Luer, Luer Lock macho × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | |
Poliolefina | |
Baya |
Luer Lock macho | |
25/paq. |