Learn More
Alfa Aesar™ Crystal Violet lactone
Marca:  Alfa Aesar™ 043710.06
Detalles adicionales : CAS : 1552-42-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310318
  • 54.30€ / 5 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
1552-42-7
415.537
IPAJDLMMTVZVPP-UHFFFAOYSA-N
6-(dimethylamino)-3,3-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-2-benzofuran-1-one
C26H29N3O2
MFCD00070611
73773
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2(C3=C(C=C(C=C3)N(C)C)C(=O)O2)C4=CC=C(C=C4)N(C)C
Especificación
Crystal Violet lactone
C26H29N3O2
IPAJDLMMTVZVPP-UHFFFAOYSA-N
6-(dimethylamino)-3,3-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-2-benzofuran-1-one
73773
Powder
5g
1552-42-7
MFCD00070611
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2(C3=C(C=C(C=C3)N(C)C)C(=O)O2)C4=CC=C(C=C4)N(C)C
415.537
415.53
180°C to 183°C