missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Cap

Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.

Marca:  Kartell™ 0248800

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11318543

  • 23.45€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

Yes
Crystal clear
100mm
PMP (Polymethylpentene), PMP (Polymethylpentene)
Stopper
±5mL
Stopper
100mm
500mL
265mm
19/26 NS/DIN
Videos