missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Cap

Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ (TPX™) PMP Volumetric Flask with Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.

Marca:  Kartell™ 0248700

Detalles adicionales : Peso : 0.04512kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11308543

Cantidad Precio
1 22.45€ / cada uno
10 19.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta


Especificaciones

Especificaciones

Yes
Crystal clear
82mm
PMP, PMP
Stopper
±2mL
Stopper
82mm
250 mL
225mm
19/26 NS/DIN
Videos