Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de PMP de cristal transparente (TPX™)
Designed with permanent graduations moulded in for reproducibility.
Marca:  Kartell™ 0157200
Detalles adicionales : Peso : 0.02400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308513
  • 7.95€ / cada uno
Stock Local 28
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from Polymethylpentene (TPX™)
    • Crystal clear
    • Autoclavable and chemical resistant
    • Can be used for liquids up to 170°C
    • No wetting or meniscus 
    • Chemically cleaner than glass and non-absorbant
    • With pentagon base for added stability
    • Suitable for food stuff
Especificaciones
Especificaciones
50mL
±1mL
Pentagonal
Permanent molded graduations
199mm
10mL
1mL
PMP (Polymethylpentene)
ISO 6706 - 1981 (E) and BS 5404 Part 2 1977
B
26mm
Measuring Cylinder
Yes
Videos