Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de PMP de cristal transparente (TPX™)
Designed with permanent graduations moulded in for reproducibility.
Marca:  Kartell™ 0157300
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318513
  • 8.75€ / cada uno
En stock 16
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    • Made from Polymethylpentene (TPX™)
    • Crystal clear
    • Autoclavable and chemical resistant
    • Can be used for liquids up to 170°C
    • No wetting or meniscus 
    • Chemically cleaner than glass and non-absorbant
    • With pentagon base for added stability
    • Suitable for food stuff
Especificación
Especificación
100 ml
±1 ml
Base pentagonal
Graduaciones permanentes moldeadas
249 mm
10 ml
1 ml
(TPX™) PMP
Conforme a ISO 6706 - 1981 (E) y BS 5404 apartado 2 1977
Clase B
31 mm
Cilindro de medición
Yes
Videos