Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de velocidad controlada CryoMed™
Los congeladores Thermo Scientific CryoMed proporcionan la tecnología y flexibilidad más avanzadas en congelación de velocidad controlada.
Marca:  Thermo Scientific™ 7455
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000764
  • 22745.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incluye seis perfiles de congelación estándar predefinidos y 10 definidos por el usuario (con 20 pasos cada uno) que pueden modificarse para adecuarlos a protocolos personalizados.
Facilidad de programación y monitorización
  • Su pantalla LCD retroiluminada muestra al mismo tiempo las temperaturas de la cámara y de la muestra, así como el estado de la operación La temperatura de la cámara se controla mediante un termopar tipo T con montaje fijo
  • La temperatura de la muestra se controla mediante un termopar tipo T con cable flexible (incluido)
  • El paso de pre-enfriamiento inicia automáticamente la rampa de temperatura cuando las temperaturas de la cámara y de la muestra están equilibradas con una precisión de 1°C
  • Indicadores acústicos que alertan al operador cuando ha transcurrido el tiempo de retención
  • Funcionamiento continuo si el corte de suministro eléctrico dura menos de 10 segundos; si dura más de 10 segundos, se activan alarmas acústicas/visuales
  • Código de acceso modificable para reforzar la seguridad
Componentes del sistema de congelación LN2
  • Panel de control intuitivo e impresora térmica integrada
  • Válvulas solenoides dobles que aumentan el volumen de inyección de LN2 para conseguir un control más preciso de la temperatura y aceleran la congelación para optimizar la viabilidad de las células
  • Un sistema de manipulación de aire diseñado especialmente y un anillo de nitrógeno líquido funcionan conjuntamente para controlar la temperatura con precisión y uniformidad
  • Protección contra las subidas de temperatura para la resistencia térmica
Fabricación
  • Acero inoxidable tipo 304
  • Acabado exterior con pintura granulada Aislamiento con espuma de poliuretano expandido Juntas de perfil circular que garantizan el ajuste hermético de la puerta; superficie de teflón calefactada que impide que la puerta quede adherida por acción de la congelación
  • Los modelos con acceso frontal y superior han sido diseñados para facilitar el proceso de “siembra en las técnicas de FIV humanas”
6ft. (1,8 m) manguera de transferencia en acero inoxidable flexible, reflector de 0,5in. 35°, papel térmico, adaptador/cable de interfaz serie de 25 a 9 pines y cable RS-232 de 10ft. (3 m)
Póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente si precisa más información sobre los racks y accesorios Thermo Scientific para congeladores CryoMed.
Todos los congeladores CryoMed se suministran con el software de interfaz Controlled-Rate Freezing PC Interface preparado para un ordenador compatible con IBM™ y perfiles de descarga para —impresora externa, capturar gráficos, perfiles e información sobre muestras. El ordenador y la impresora externa se venden por separado; póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
Non-IVF Model
41.8L
230V
20.4 x 43.7 x 21.2 in. (51.8 x 111 x 53.8 cm)
81.6kg
Warranty varies by country, please contact us for details
33cm
30.5cm
48.3cm
-180 ° a 50 ° C
230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
13 x 19 x 12 in. (33 x 48.3 x 30.5 cm)
106.6kg
Stainless steel with powder-coat paint finish
53.8cm
51.8cm
frente
111cm
Videos
Documentos
Ver productos accesorios
Warranty