Learn More
Statebourne Cryogenics™ Cryolab™ Series Cryogenic Dewars
Excellent for the storage and handling of liquid nitrogen in the laboratory. Statebourne Cryogenics™ Cryolab™ Series Cryogenic Dewars have an all-aluminum construction.
1247.07€ - 1734.19€
Especificaciones
Incluye Neckplugs and dipstick
Para utilizar con (aplicación) Storage of liquid nitrogen
Material Aluminum
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11964225 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9901062
25 l 1247.07€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11984225 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9901090
50L 1734.19€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
23-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • All units guaranteed for three years
  • ISO 9001 designed and manufactured
  • Supplied with neckplugs and dipstick
  • Comprehensive range of accessories available
Especificaciones
Especificaciones
Neckplugs and dipstick
Storage of liquid nitrogen
Aluminum