Learn More
Sperian™ Guantes criogénicos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Descripción
- Cuero flor de piel de vaca con silicona repelente al agua
- Corte Gunn, pulgar con solapa, estilo crispin
- Refuerzo entre el pulgar y el dedo índice
- Puño de cuero de serraje de 200 mm
- Correa de ajuste de Velcro™ en el lateral de la palma
- El puño ofrece una buena protección del antebrazo frente a los riesgos mecánicos y limita los riesgos de intrusión
Especificaciones
Tipo de producto | Guantes criogénicos |
Tamaño | 11 |
Grosor (métrico) | 1,1/1,3 mm |
Resistente a | Resistencia a frío conductor: 2, resistencia a frío de contacto: 2 |
Clasificación de desgarro | 2 |
Longitud (métrico) | 400 mm |