Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Conical Bottom 1 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap
Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
Marca:  Greiner Bio-One 123263
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10512511
  • 350.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La rosca interna tiene una junta de silicona
  • Con un área de escritura de ID y base de pie en estrella
  • Estéril
  • Apirógenos y no tóxicos
  • Incluye 150 insertos de tapón blancos
  • Diám. × Al: 12,5 x 42 mm
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de almacenamiento criogénico
Sin área de escritura
1 mL
Polipropileno
Base de pie en estrella, área de escritura de ID y 150 insertos de tapón blancos
Estéril
12,5 mm
Natural
Cónicos
Interno
48 mm
De rosca