Learn More
Tempshield™ Kits de seguridad Cryo-Protection™
Catalog Number 16052262
Click to view available options
Kit de seguridad; color: Azul
El kit de seguridad Cryo-Protection™ proporciona EPI esencial para quienes trabajan con criógenos líquidos y los protege de salpicaduras y contacto con el frío cuando usan líquidos criogénicos. Cada kit incluye un par de guantes impermeables Cryo-Gloves™, un delantal Cryo-Apron™ y un protector facial Cryo-Protection™.
  • Protege de temperaturas ultrabaja de hasta -196 °C
  • Materiales de última generación y construcción multicapa
  • Máxima protección térmica
  • Máxima flexibilidad y movilidad
  • El enlace interior térmico elimina la humedad y mantiene la comodidad durante un uso prolongado
  • N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN 420
  • Protector facial ligero y resistente a los impactos: la visera mantiene la claridad óptica
Color Azul
Incluye Guantes impermeables Cryo-Gloves™ hasta la mitad del brazo (MA) talla L, delantal Cryo-Apron™ de 107 cm (42 pulgadas) de largo con correas ajustables de liberación rápida para el cuello y la cintura, protector facial Cryo-Protection™ con equipo de cabeza de trinquete, sistema de pasador y bloqueo y visera pivotante
Para utilizar con (aplicación) Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras (no diseñado para inmersión en nitrógeno líquido u otros líquidos criogénicos)
Certificaciones/conformidad CE, Categoría III, EN 511, EN 388, EN 420