Learn More
Tempshield™ Cryo-Industrial Gauntlet Fabric Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Descripción
- Guantes de seguridad industriales duraderos para proteger las manos y los brazos cuando se trabaja en entornos peligrosos y ultra fríos en aplicaciones de servicio pesado
- Diseñado para proporcionar un alto nivel de protección térmica, resistencia a la abrasión, flexibilidad y movilidad
- Fabricado con materiales de última generación y multicapa
- Diseñado para eliminar la humedad para mayor comodidad cuando se utiliza para periodos prolongados
- No está indicado para la inmersión real en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Color | Azul |
Material | Tejido |
En polvo | Sin talco |
Tipo de producto | Manopla criogénica |
Tamaño | Medio |
Esterilidad | No estéril |
Longitud (métrico) | 430 a 475 mm |