Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Elbow Length
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
Descripción
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
- Protección cómoda, ligera y transpirable
- Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Descripción | Longitud hasta el codo |
Color | Azul |
Hand | Específico |
Tamaño | Medio |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de muestras procedentes del almacenamiento a temperaturas ultrabajas y criogénicas |
Longitud (imperial) | 18 in |
Longitud (métrico) | 45,7 cm |