Learn More
Tempshield™ Delantal Cry-Industrial™
Click to view available options
Delantal; color: Azul; longitud: 106,7 cm
Descripción
- Resistente a la abrasión
- Protéjase de temperaturas ultrabajas de hasta -196 °C
- Impermeable y ligero para mayor comodidad y facilidad de movimiento
- Varias longitudes disponibles para una máxima seguridad
- Las correas ajustables en el cuello y la cintura ayudan a garantizar un ajuste adecuado
- Cierres de liberación rápida
- N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Especificaciones
Color | Azul |
Estilo de cuello | Correa para el cuello |
Resistencia | Resistencia a la abrasión |
Incluye | Tiras de cuello y cintura ajustables con hebilla de liberación rápida |
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, manipulación de muestras criogénicas o extracción de recipientes de almacenamiento |
Certificaciones/conformidad | CE categoría III, EN 511, EN 388, EN ISO 13688 |
Longitud (métrico) | 106,7 cm |