Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crustacean Cardioactive Peptide
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Thermo Scientific™ J66453.#0
Detalles adicionales : Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447819
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
-30°C to -10°C
957.10
5 mg
Pro-Phe-Cys-Asn-Ala-Phe-Thr-Gly-Cys (Disulfide bridge: Cys3-Cys9)
CCAP
Solid
Crustacean Cardioactive Peptide
RUO - research use only
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos