Learn More
Ácido crotónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94119
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-93-7
C4H6O2
86.09
MFCD00002701
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
637090
CHEBI:41131
ácido (E)-but-2-enoico
CC=CC(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-93-7
C4H6O2
86.09
MFCD00002701
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
637090
CHEBI:41131
ácido (E)-but-2-enoico
CC=CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Crotonic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 72.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 185.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH=CHCO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 02, IV, 1491
Índice Merck 15, 2588
Información de solubilidad Solubility in water: 94g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Crotonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.