Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con forma de cruz
Utilícelo con recipientes, agitadores y placas calefactoras de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para numerosas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
Marca: Fisherbrand™
13.40 EUR hasta el 2021-04-30
Use el código promocional "14803" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. The PTFE-coated magnet stirrers are stable for many general purpose applications. The bars are cross-shaped for improved stirring action.
- Agitador magnético estable de uso general
- Proporciona un agitador con bórtice profundo y silencioso incluso a velocidades relativamente altas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
10 x 10 x 5 mm | |
5 mm | |
0,375 in | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
5/paq. | |
Barras agitadoras de PTFE transversales |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
0,375 in | |
10 mm | |
10 mm | |
Cruz |