Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con forma de cruz
Utilícelo con recipientes, agitadores y placas calefactoras de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para numerosas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
Utilícelos con recipientes, agitadores y placas calefactoras de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para muchas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
- Agitador magnético estable de uso general
- Proporciona un agitador con bórtice profundo y silencioso incluso a velocidades relativamente altas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
0,375 in | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
5 mm | |
Blanco | |
0,375 in | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Cruz |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10 x 10 x 5 mm | |
Barras agitadoras de PTFE transversales | |
5/paq. | |
10 mm | |
Sí | |
10 mm |