missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CRMP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CRMP4 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818774
|
Proteintech
18969-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808774
|
Proteintech
18969-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
DPYSL3 is necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. DPYSL3 plays a role in axon guidance, neuronal growth cone collapse and cell migration.Especificaciones
CRMP4 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q14195, Q62188, Q62952 | |
1809, 22240, 25418 | |
CRMP4 Fusion Protein Ag5299 | |
Primary | |
-20°C | |
DPYSL3 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CRMP 4, CRMP4, dihydropyrimidinase like 3, DPYSL3, DRP 3, DRP3, LCRMP, ULIP, ULIP 1, ULIP1, Unc 33 like phosphoprotein 1 | |
DPYSL3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |