Learn More
Invitrogen™ Human CRMP1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0293
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15256509
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CRMP1 Synthetic Peptide, PEP-0293, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 16 amino acids near the carboxy terminus of human CRMP1.PEP-0293 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20176.
Especificaciones
Especificaciones
1400
purified
Human DRP1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q14194
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
CRMP1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS