Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
For use with Programmable Electronic High Power Crimp Station
Marca:  Fisherbrand™
418.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15542300
  • 440.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cabezal de engarce para tapones de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
Cabezal de engarce para tapones de aluminio de 8 mm
Plástico, Acero
No esterilizable en autoclave