Learn More
Microspec™ Cribbar Sample Bottles - Sterile Na2S2O3 Dosed
Cribbar Sample Bottles are sterile Na2S2O3 dosed
Marca:  Microspec™ Q9
Detalles adicionales : Peso : 5.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16635482
  • 91.75€ / paquete de 84
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Frascos de muestras Cribbar
  • Estériles con dosis de Na2S2O3
  • 18 mg/l
Especificaciones
Especificaciones
18 mg/l
Estéril
500 ml