Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo cresol
Catalog Number p-7023563
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1733-12-6
C21H18O5S
382.43
MFCD00005878
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
o-Cresolsulfonephthalein
73013
CHEBI:86218
4-[3-(4-hidroxi-3-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-2-metilfenol
CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
1733-12-6
C21H18O5S
382.43
MFCD00005878
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
o-Cresolsulfonephthalein
73013
CHEBI:86218
4-[3-(4-hidroxi-3-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-2-metilfenol
CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Cresol red is commonly used with lead acetate for the detection of urease after PAGE. It is also used as an indicator with the following transition intervals: pH 1.8 (orange) to pH 2.0 (yellow); pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (violet). Cresol Red is used as a tracking dye in DNA, RNA (agarose) and protein (polyacrylamide) electrophoresis. In agarose, Cresol Red runs with an apparent molecular size of approx. 125 bp DNA. Cresol Red does not inhibit Taq polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo cresol se usa comúnmente con el acetato de plomo para la detección de ureasa después de PAGE. También se utiliza como indicador con los siguientes intervalos de transición: de pH 1,8 (naranja) a pH 2,0 (amarillo); de pH 7,0 (amarillo) a pH 8,8 (violeta). El rojo cresol se utiliza como colorante de seguimiento en electroforesis de ADN, ARN (agarosa) y proteínas (poliacrilamida). En agarosa, el rojo cresol discurre con un tamaño molecular aparente de aproximadamente 125 bp de ADN. El rojo cresol no inhibe la polimerasa taq.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente a 20 °C), 50 % etanol (0,1 %), ácidos dil. y dil. álcalis. Insoluble en benceno.
Notas
Intervalo de transición (ácido): de pH 1.8 (naranja) a pH 2,0 (amarillo); (alcalino) de pH 7,0 (amarillo) a pH 8,8 (violeta)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cresol Red
Punto de fusión >300°C
Beilstein 343399
Índice Merck 14,2578
Información de solubilidad Soluble in water (slightly at 20°C),50% ethanol (0.1%),dil. acids,and dil. alkalis. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.44
Cantidad 25 g