Learn More
Abnova™ CREB1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FS0059.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
CREB,MGC9284 | |
1385 | |
100 μl |
Tube | |
proteína de unión al elemento de respuesta de cAMP 1 | |
CREB1 | |
ADN/ARN | |
Líquido |