Learn More
CREB1 (CREB) Recombinant Human Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
Expressed from DNA sequence encoding human CREB1 isoform B (Met 1-Asp 327) fused to N-terminal polyhistidine-tagged MBP tag at N-terminus
Marca:  Invitrogen 10074H10E50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15254605
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween80
Especificaciones
Especificaciones
E.coli
Assay Standard
1385
≥90% by SDS-PAGE
Human
Recombinant
CREB1
N-His.MBP Tag
Transcription Factors
Lyophilized
78.7kd
50μg
−20°C
CAMP responsive element binding protein 1
CREB1 (CREB) Recombinant Human Protein
Videos
Documentos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.