Learn More
Tetrahidrato de sal disódica de fosfato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10616794
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
71519-72-7
C4H8N3Na2O5P
255.08
MFCD00150192
RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
creatine phosphate sodium salt
91884830
[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
71519-72-7
C4H8N3Na2O5P
255.08
MFCD00150192
RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
creatine phosphate sodium salt
91884830
[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
Cantidad 2 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless solution
Nombre IUPAC ácido 2-[metil-[(E)-N'-fosfonocarbamimidoil]amino]acético;sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo